Stampa…
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110628-1G OR110628-5G
APOSOR110628-1GEA 65.5 EUR
APOSOR110628-1G APOSOR110628-5G
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
6-(tert-Butyl)-4-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂S
Peso molecolare: 226,726 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407483
CAS Number: 439693-52-4