Stampa…
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110617-1G OR110617-5G
APOSOR110617-1GEA 198 EUR
APOSOR110617-1G APOSOR110617-5G
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
2,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Formula: C₅H₈N₂O₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00178766
CAS Number: 80466-90-6