Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110615-1G OR110615-250MG
APOSOR110615-1GEA 287 EUR
APOSOR110615-1G APOSOR110615-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₀OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16631271
CAS Number: 57021-53-1