Stampa…
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110614-1G OR110614-5G OR110614-250MG
APOSOR110614-1GEA 263 EUR
APOSOR110614-1G APOSOR110614-5G APOSOR110614-250MG
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formula: C₉H₁₂OS
Peso molecolare: 168,256 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059489
CAS Number: 51632-08-7