Stampa…
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110609-1G OR110609-5G
APOSOR110609-1GEA 326 EUR
APOSOR110609-1G APOSOR110609-5G
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
3-[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₂H₉BrN₂O₂
Peso molecolare: 293,116 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756236
CAS Number: 1216366-99-2