Stampa…
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR110605-1G OR110605-5G
APOSOR110605-1GEA 280 EUR
APOSOR110605-1G APOSOR110605-5G
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
2-Bromo-1-[4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]ethanone
Formula: C₁₁H₈Br₂N₂O
Peso molecolare: 344,002 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756234
CAS Number: 1227955-12-5