Stampa…
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110603-1G OR110603-10G OR110603-5G
APOSOR110603-1GEA 0 EUR
APOSOR110603-1G APOSOR110603-10G APOSOR110603-5G
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₉BrN₂O
Peso molecolare: 253,095 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756251
CAS Number: 1184193-54-1