Stampa…
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110602-1G OR110602-10G OR110602-5G
APOSOR110602-1GEA 0 EUR
APOSOR110602-1G APOSOR110602-10G APOSOR110602-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₇BrN₂O
Peso molecolare: 251,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756238
CAS Number: 1174064-63-1