Stampa…
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR110601-1G OR110601-5G
APOSOR110601-1GEA 141 EUR
APOSOR110601-1G APOSOR110601-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
Formula: C₉H₈BrN₃
Peso molecolare: 238,084 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08436686
CAS Number: 681441-17-8