Stampa…
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(Dimethylamino)-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one
OR110599-10G OR110599-1G OR110599-5G
APOSOR110599-10GEA 698 EUR
APOSOR110599-10G APOSOR110599-1G APOSOR110599-5G
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-pyridin-4-ylprop-2-en-1-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115179
CAS Number: 123367-27-1