Stampa…
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
OR110598-1G OR110598-10G OR110598-5G
APOSOR110598-1GEA 248 EUR
APOSOR110598-1G APOSOR110598-10G APOSOR110598-5G
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
4-[2-(4-tert-Butoxycarbonylpiperazin-1-yl)ethoxy]acetophenone
Formula: C₁₉H₂₈N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756240
CAS Number: 1227954-75-7