Stampa…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine-4-carboxylic acid
OR110593-1G OR110593-500MG
APOSOR110593-1GEA 288 EUR
APOSOR110593-1G APOSOR110593-500MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
2-(1H-Pyrazol-1-yl)isonicotinic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Peso molecolare: 189,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11128544
CAS Number: 1152940-72-1