Stampa…
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110584-1G OR110584-5G
APOSOR110584-1GEA 244 EUR
APOSOR110584-1G APOSOR110584-5G
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(3-bromophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₅BrN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973601
CAS Number: 1227954-64-4