Stampa…
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110574-1G OR110574-5G OR110574-10G
APOSOR110574-1GEA 210 EUR
APOSOR110574-1G APOSOR110574-5G APOSOR110574-10G
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Acetylphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₄
Peso molecolare: 247,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571218
CAS Number: 100394-11-4