Stampa…
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110564-1G OR110564-5G
APOSOR110564-1GEA 132 EUR
APOSOR110564-1G APOSOR110564-5G
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
6-Bromo-2H-chromene-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆BrNO
Peso molecolare: 236,065 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01662293
CAS Number: 57543-68-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III