Stampa…
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110562-1G OR110562-5G OR110562-10G
APOSOR110562-1GEA 164 EUR
APOSOR110562-1G APOSOR110562-5G APOSOR110562-10G
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Methyl 3-(3-formyl-1H-indol-1-yl)propanoate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Peso molecolare: 231,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111410
CAS Number: 1227954-70-2