Stampa…
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR110556-1G OR110556-5G
APOSOR110556-1GEA 187 EUR
APOSOR110556-1G APOSOR110556-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-methylbenzene
Formula: C₁₃H₁₉BrO₃
Peso molecolare: 303,192 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19507743
CAS Number: 1379658-80-6