Stampa…
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110555-1G OR110555-5G
APOSOR110555-1GEA 301 EUR
APOSOR110555-1G APOSOR110555-5G
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
3-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₂H₈BrNO₂
Peso molecolare: 278,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169531
CAS Number: 1427460-53-4