Stampa…
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR110535-1G OR110535-5G OR110535-10G
APOSOR110535-1GEA 176 EUR
APOSOR110535-1G APOSOR110535-5G APOSOR110535-10G
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
4-(4-Bromophenoxy)-2-methyl-1-nitrobenzene
Formula: C₁₃H₁₀BrNO₃
Peso molecolare: 308,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12069426
CAS Number: 163258-52-4