Stampa…
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110532-1G OR110532-5G
APOSOR110532-1GEA 280 EUR
APOSOR110532-1G APOSOR110532-5G
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₁ClO₂
Peso molecolare: 246,689 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05981681
CAS Number: 89900-96-9