Stampa…
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: {4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]phenyl}methanol, 4-(tert-Butyl)-4'-(hydroxymethyl)diphenyl ether
OR110523-1G OR110523-5G
APOSOR110523-1GEA 280 EUR
APOSOR110523-1G APOSOR110523-5G
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
4-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzyl alcohol
Formula: C₁₇H₂₀O₂
Peso molecolare: 256,34 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12469075
CAS Number: 1037141-25-5