Stampa…
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110508-1G OR110508-5G
APOSOR110508-1GEA 234 EUR
APOSOR110508-1G APOSOR110508-5G
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(3-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₇H₂₀O₂
Peso molecolare: 256,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12656401
CAS Number: 1098366-94-9