Stampa…
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110504-1G OR110504-5G
APOSOR110504-1GEA 234 EUR
APOSOR110504-1G APOSOR110504-5G
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Peso molecolare: 214,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02102517
CAS Number: 25562-89-4