Stampa…
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110503-1G OR110503-5G
APOSOR110503-1GEA 234 EUR
APOSOR110503-1G APOSOR110503-5G
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-tert-Butylphenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₇H₂₀O₂
Peso molecolare: 256,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01814821
CAS Number: 478032-35-8