Stampa…
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110501-1G OR110501-5G
APOSOR110501-1GEA 176 EUR
APOSOR110501-1G APOSOR110501-5G
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
2-(3-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₇H₁₈O₂
Peso molecolare: 254,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12570767
CAS Number: 1099155-41-5