Stampa…
2-(3,4-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110498-1G OR110498-5G
APOSOR110498-1GEA 176 EUR
APOSOR110498-1G APOSOR110498-5G
2-(3,4-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
2-(3,4-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Peso molecolare: 226,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11115770
CAS Number: 289718-16-7