Stampa…
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR110489-1G OR110489-5G
APOSOR110489-1GEA 176 EUR
APOSOR110489-1G APOSOR110489-5G
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
2-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉BrO₂
Peso molecolare: 277,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11156483
CAS Number: 364323-77-3