Stampa…
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110486-1G OR110486-250MG
APOSOR110486-1GEA 277 EUR
APOSOR110486-1G APOSOR110486-250MG
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Methyl 5-bromo-2,4-dichlorobenzoate
Formula: C₈H₅BrCl₂O₂
Peso molecolare: 283,934 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032203
CAS Number: 1305712-91-7