Stampa…
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR110478-1G OR110478-5G
APOSOR110478-1GEA 87.3 EUR
APOSOR110478-1G APOSOR110478-5G
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
2-Methyl-1-nitro-4-phenoxybenzene
Formula: C₁₃H₁₁NO₃
Peso molecolare: 229,231 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764677
CAS Number: 112880-83-8