Stampa…
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [4-(Oct-1-yl)phenyl]methanol
OR110470-1G OR110470-5G
APOSOR110470-1GEA 212 EUR
APOSOR110470-1G APOSOR110470-5G
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Formula: C₁₅H₂₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202723
CAS Number: 40016-25-9