Stampa…
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110468-1G OR110468-5G
APOSOR110468-1GEA 248 EUR
APOSOR110468-1G APOSOR110468-5G
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
2-[(4-Chlorophenyl)thio]pyridin-3-amine
Formula: C₁₁H₉ClN₂S
Peso molecolare: 236,721 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01927959
CAS Number: 353277-58-4