Stampa…
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110466-1G OR110466-5G
APOSOR110466-1GEA 210 EUR
APOSOR110466-1G APOSOR110466-5G
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
[4-(Benzyloxy)phenoxy]acetonitrile
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
Peso molecolare: 239,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09944824
CAS Number: 50635-26-2