Stampa…
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110465-1G OR110465-5G
APOSOR110465-1GEA 223 EUR
APOSOR110465-1G APOSOR110465-5G
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226.07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09906442
CAS Number: 60758-92-1