Stampa…
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR110464-1G OR110464-5G
APOSOR110464-1GEA 173 EUR
APOSOR110464-1G APOSOR110464-5G
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Ethyl 4-(cyanomethoxy)benzoate
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109536
CAS Number: 501662-75-5