Stampa…
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110450-1G OR110450-250MG
APOSOR110450-1GEA 207 EUR
APOSOR110450-1G APOSOR110450-250MG
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinamide
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
Peso molecolare: 191,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384920
CAS Number: 1378457-21-6