Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110423-1G OR110423-250MG OR110423-5G
APOSOR110423-1GEA 46.6 EUR
APOSOR110423-1G APOSOR110423-250MG APOSOR110423-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₈H₈N₄O
Peso molecolare: 176,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03012810
CAS Number: 119448-27-0