Stampa…
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methylnitrobenzene, Ethyl 3-nitro-o-toluate, 2-(Ethoxycarbonyl)-6-nitrotoluene
OR110420-25G OR110420-100G
APOSOR110420-25GEA 14.7 EUR
APOSOR110420-25G APOSOR110420-100G
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Peso molecolare: 209,199 g/mol
Punto di fusione: 34…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07359723
CAS Number: 59382-60-4