Stampa…
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110418-1G OR110418-250MG
APOSOR110418-1GEA 168 EUR
APOSOR110418-1G APOSOR110418-250MG
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
4-(Hydrazinocarbonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈N₂O₃
Peso molecolare: 180,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041381
CAS Number: 46206-74-0