Stampa…

2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole

Fornitore: Apollo Scientific

OR110416-1G OR110416-5G
APOSOR110416-1GEA 136 EUR
APOSOR110416-1G APOSOR110416-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₉H₆BrClN₂O
Peso molecolare: 273,514 g/mol
Punto di fusione: 187…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03273472
CAS Number: 568544-04-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR