3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110396-1G
OR110396-250MG
APOSOR110396-1GEA
224
EUR
APOSOR110396-1G
APOSOR110396-250MG
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
Formula:
C₈H₇BrN₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07781660 CAS Number: 885519-30-2 |