5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110384-1G
OR110384-5G
OR110384-10G
APOSOR110384-1GEA
141
EUR
APOSOR110384-1G
APOSOR110384-5G
APOSOR110384-10G
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dichloro-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₅Cl₃N₂ Peso molecolare: 235,498 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01658453 CAS Number: 39811-03-5 |