Stampa…
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110381-1G OR110381-250MG
APOSOR110381-1GEA 282 EUR
APOSOR110381-1G APOSOR110381-250MG
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Indol-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₂
Punto di fusione: 228 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739714
CAS Number: 100957-76-4