Stampa…
Quinoxaline-6-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110372-1G OR110372-250MG
APOSOR110372-1GEA 142 EUR
APOSOR110372-1G APOSOR110372-250MG
Quinoxaline-6-carboxamide
Quinoxaline-6-carboxamide
Formula: C₉H₇N₃O
Peso molecolare: 173,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09955631
CAS Number: 457882-95-0