Stampa…

2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one

Fornitore: Apollo Scientific

OR110369-1G OR110369-5G
APOSOR110369-1GEA 58.2 EUR
APOSOR110369-1G APOSOR110369-5G
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
2-Methyl-7-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₈N₂O₄
Peso molecolare: 208,171 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10040175
CAS Number: 85160-82-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR