Stampa…
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110364-1G OR110364-5G
APOSOR110364-1GEA 40.6 EUR
APOSOR110364-1G APOSOR110364-5G
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Ethyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204349
CAS Number: 19013-15-1