Stampa…
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110360-1G OR110360-250MG
APOSOR110360-1GEA 227 EUR
APOSOR110360-1G APOSOR110360-250MG
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
3-Bromo-1H-indazol-7-amine
Formula: C₇H₆BrN₃
Peso molecolare: 212,047 g/mol
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027010
CAS Number: 316810-90-9