Stampa…
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110334-1G OR110334-5G
APOSOR110334-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110334-1G APOSOR110334-5G
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
2-Methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12755875
CAS Number: 20348-19-0