Stampa…
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110323-1G OR110323-250MG
APOSOR110323-1GEA 234 EUR
APOSOR110323-1G APOSOR110323-250MG
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(1,3-Thiazol-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₇H₆N₄S
Peso molecolare: 178,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00105074
CAS Number: 874830-88-3