2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110318-1G
OR110318-500MG
APOSOR110318-1GEA
379
EUR
APOSOR110318-1G
APOSOR110318-500MG
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-5-bromo-4-methylnicotinonitrile
Formula:
C₇H₆BrN₃ Peso molecolare: 212,047 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09030795 CAS Number: 180994-87-0 |