Stampa…
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR110311-1G OR110311-250MG OR110311-5G
APOSOR110311-1GEA 251 EUR
APOSOR110311-1G APOSOR110311-250MG APOSOR110311-5G
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
2-(5-Amino-3-phenyl-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05263730
CAS Number: 14085-42-8